Extractie-apparaat volgens Soxhlet
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
05360025 05360031 05360037 05360043 05360046 05360049 05360058 05360070 05365025 05365031 05365037 05365043 05365049 05395125 05395131 05395137 05395143 05395149 05395158 05395170 05360052 05395146 05395152 05365046
533-2131EA 230 EUR
533-2131 533-2132 533-2133 533-2134 533-2135 533-2136 533-2138 533-2139 533-0039 533-0040 533-0041 533-0042 533-0043 533-2141 533-2142 533-2143 533-2144 533-2146 533-2148 537-1000 533-2137 533-2145 533-2147 537-0030
Extractie-apparaat volgens Soxhlet
Extractors Soxhlet-extractors en Soxhlet-type extractors
DURAN®, borosilicate glass. Voor de extractie vanuit vaste stoffen met oplosmiddelen.
Het oplosmiddel wordt voortdurend in circulatie gehouden en wordt uit het geëxtraheerde monster gedistilleerd voordat het weer met de vaste stof in contact komt. Het extract wordt geconcentreerd in de distillatiekolf. De methode voorziet in een effectieve scheiding met relatief kleine hoeveelheden extractieoplosmiddelen.
Leveringsinformatie: Het complete apparaat bestaat uit een kolf met ronde bodem, een extractor met NS 29/32-aansluiting en een condensor met schroefdraad GL 14. Alle onderdelen zijn afzonderlijk verkrijgbaar.