VacuCap® bottle-top-filters
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VacuCap®
515-0012EA 221 EUR
515-0012 515-0014 515-0013 515-0016 515-0015 516-9812 515-0018 515-0017 515-0019 516-9813
VacuCap® bottle-top-filters
Filters Flesfilters
Supor® hydrofiel polyethersulfon (PES)-membraan; behuizing van polypropyleen. Met het VacuCap®-filtratieproduct hoeft u de trechter niet meer constant te vullen met traditionele flesdopfilters omdat er direct uit het mengreservoir wordt gezogen. Het gepatenteerde compacte ontwerp past op diverse verzamelbakken, heeft minder opslagruimte in laboratoria nodig en vermindert afval. Het Supor®-membraan in de VacuCap® 60- en VacuCap® 90-apparaten zorgt voor een hoog debiet voor snelle vacuümfiltratie van 100 ml tot 5 liter aan waterige oplossingen en kan worden geleverd met voorfilter om de doorvoer van deeltjesrijke oplossingen te verhogen.
  • Uiterst geschikt voor celcultuur en bereiding van media, verkrijgbaar met poriegrootte van 0,1 µm om mycoplasma te verwijderen
  • Vooraf gesteriliseerd met behulp van gammabestraling om verontreiniging met EtO-residuen te voorkomen, afzonderlijk verpakt
  • Milieuvriendelijk ontwerp met minimale kunststofafval
* met glasvezelvoorfilter
** met afzonderlijk bevestigde slang
Gammabestraald bottle-top-filter voor snelle vacuümfiltratie van 100 ml tot 5 l waterige oplossing. De gepatenteerde compacte constructie past op diverse verzamelbakken, werkt ruimtebesparend en voorkomt verspilling.
* met glasvezelvoorfilter
** met afzonderlijk bevestigde slang