VWR®, Centrifugaalfilters
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
516-0227EA 339 EUR
516-0227 516-0228 516-0229 516-0230 516-0231 516-0232 516-0233 516-0234 516-0235 516-0236
VWR®, Centrifugaalfilters
Filters Centrifugefilters
PP-inzetstuk en opvangbuis. MWCO-filters zijn ideaal voor het concentreren, zuiveren en ontzouten van peptiden, eiwitten, oligonucleotiden, DNA en RNA.
  • Lage binding, typisch herstel groter dan 90%
  • Verzegeld membraan
  • Monteer rotors die geschikt zijn voor buisjes van 1,5 ml
Deze centrifugaalfilters van 0,2 en 0,45 µm worden gebruikt voor het verwijderen van deeltjes, het klaren van monsters of het opruimen van grote agarose- of acrylamidegelresten voorafgaand aan verdere zuivering met een MWCO-apparaat.
Fits rotors that accept 1,5 ml tubes