Filtertrechterkoppen
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
247202407 247205001 247209003 247212408 247215002 247219004
511-5110EA 27.3 EUR
511-5110 511-5120 511-5130 511-5117 511-5127 511-5137
Filtertrechterkoppen
Trechters Filtertrechters Filtertrechters
Filteropzetstuk van DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, PP-trechter en twee gefluoreerde rubberen afdichtringen.
  • Gemakkelijk te verwisselen schijven
  • Veilige en eenvoudige verwijdering van gefilterd materiaal
  • Schijven eenvoudig aan beide zijden te reinigen
De plaat voor filtreerschijven 511-5126 (48 mm Ø) is bij het model van 250 ml te gebruiken als houder voor papieren filters of membranen.
Bestelinformatie: filteropzetstuk met schroefdraad, met trechter en twee afdichtingsringen, zonder filterschijf.