Filterhouder voor schijven op drievoet
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11872 11873
516-7504EA 8670 EUR
516-7504 516-7505
Filterhouder voor schijven op drievoet
Filterhouders
Schijffilterhouders aanbevolen voor filtratie van producten zoals agressieve chemicaliën, oplosmiddelen voor gebruik in laboratoria, voedingsbodems voor celcultuur, oogdruppels, geneesmiddelen, vitaminen, proceswater, antibiotica en fotoresisten (gassen en vloeistoffen).
  • Ontwerp optimaliseert het gebruik van het filteroppervlak met 15% meer dan de meest concurrerende units, waardoor hogere stroomsnelheden worden verkregen en de levensduur wordt verlengd
  • Sanitaire aansluitingen, eenvoudig in gebruik en geschikt voor farmaceutische toepassingen
Roestvrij staal 316 met Viton O-ring.
Membraandiameter: 142 mm (127 mm voorfilter in combinatie met eindfilter).
Membraandiameter: 293 mm (265 mm voorfilter in combinatie met eindfilter).