Vacuum filter holders, stainless steel
Leverancier: Sartorius
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
16201 16219
512-3300EA 963 EUR
512-3300 512-3301
Vacuum filter holders, stainless steel
Filterhouders
Voor het tellen van kolonies en het verzamelen van partikels, speciaal ontworpen voor toepassingen waarbij de partikels of micro-organismen die op het oppervlak van de membraanfilter worden vastgehouden van belang zijn. De roestvrijstalen filterhouder garandeert een uniforme verdeling van het residu.
Autoclaveerbaar bij 134 °C.
UitgangsØ: 10 mm
Samenstelling: met deksel, klem en kraan uit roestvrij staal.