Geplooid papier voor kiemproeven
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10344672 10344676 10345572 10345576 10342580 10342583 10342579 10342581 10342555 10342570 10345573
515-8115EA 1670 EUR
515-8115 512-1165 512-1166 512-1167 515-5014 515-5015 512-0647 WHAT10342581 WHAT10342555 WHAT10342570 WHAT10345573
Geplooid papier voor kiemproeven
Filters Filterpapier Kwalitatief filterpapier
Owing to their extremely high purity our seed testing papers provide reliable and reproducible results. The papers are made from pure cellulose without any additives and do not contain any substances that could influence the growth of the seeds. The constant water absorption of the papers ensures the continuous provision of the required amount of water.
Type 3645: Voor het testen van zaden met kleine witte wortels.
Type 3014: Voor het testen van bijzonder gevoelige zaden. Middelgrote en gecoate zaden (bijv. suikerbieten, voederbieten, granen, zonnebloempitten, raapzaad, mosterdzaad).
Type 3236: Voor het testen van middelgrote en gecoate zaden (bijvoorbeeld suikerbieten, voederbieten, granen, zonnebloempitten, raapzaad, mosterdzaad).
The better contrast of the color seed testing papers makes evaluation easier, particularly for seeds with fine white rootlets or under artificial light. This makes work easier, improves the results, and saves time. The dyes that we use have been thoroughly investigated and have no influence on the growth of the seeds.