Kwantitatief filterpapier
Leverancier: Sartorius
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
FT-3-102-070 FT-3-104-185 FT-3-127-110 FT-3-127-070 FT-2-101580580 FT-2-102580580 FT-2-103580580 FT-2-127580580 FT-3-101-090 FT-3-101-150 FT-3-103-090 FT-3-103-110 FT-3-104-055 FT-3-104-070 FT-3-105-125
515-1162EA 16.7 EUR
515-1162 515-1208 516-7044 516-7042 SARTFT-2-101580580 SARTFT-2-102580580 SARTFT-2-103580580 SARTFT-2-127580580 515-1143 515-1146 515-1183 515-1184 515-1202 515-1203 515-1226
Kwantitatief filterpapier
Filters Filterpapier Kwantitatief filterpapier
Deze filterpapieren zijn gemaakt van 100% katoenen linters. Ze zijn gegarandeerd vrij van zuurresten en ze hebben een bijzonder laag asgehalte. Deze filters zijn daarom vrijwel asvrij. Al het asvrije filtreerpapier van Sartorius wordt gekenmerkt door een hoge natsterkte en hoge zuiverheidsgraad. Dat maakt dit papier bijzonder geschikt voor kwantitatieve analyse, Büchner trechters en druk- of vacuümfiltratie.
388: “Zwarte stip” Voor grofvlokkige en volumineuze neerslag, met name ijzer, aluminium en chroomhydroxiden; koper, bismut, kobalt en ijzersulfiden; diverse organisch gekleurde metaalafzettingen; bepaling van silicium in analyses van staal en ruwijzer; voor zure en licht alkalische oplossingen; drukfiltratie.
389: “Witte stip” Het meest gebruikte type voor analyses; voor relatief grove neerslag zoals zilver, arseen, antimoon, cadmium, lood, ijzer en mangaansulfide; loodchromaat; ammonium-fosformolybdaat; carbonaten van aardalkaliën, ...; voor zure en licht alkalische oplossingen; drukfiltratie.
390: “Groene stip” Filtratie van fijne deeltjes; bariumsulfaat, loodmolybdaat, looddioxide, calciumhydroxide, calciumfluoride, nikkel, zink en tinsulfide; voor zure en licht alkalische oplossingen; drukfiltratie.
393: 'Purple dot filter' Ideal for particularly difficult filtration conditions and especially fine-grained precipitates; barium sulphate; copper oxide.