Filtercapsules met Versapor®-membraan
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
12123 12131 12168
516-7521EA 186 EUR
516-7521 516-7523 514-4093
Filtercapsules met Versapor®-membraan
Filters Membraanfiltercapsules
Versapor® Acryl copolymeer, PC-behuizing. Voor voorfiltratie van deeltjesgeladen oplossingen (zoals serum) voor steriele eind-filtratie en voor niet-kritische eindfiltratie.