Drukfiltratie-eenheden, SartolabB® P20 en P20 Plus
Leverancier: Sartorius
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
18072-D 18068-D 18075-D 18091-D 18089-D 18090-D 18092-D 18076-N
517-0022EA 56.4 EUR
517-0022 517-0009 517-0007 514-1300 514-1298 514-1299 514-1301 517-0021
Drukfiltratie-eenheden, SartolabB® P20 en P20 Plus
Filters Membraanfiltercapsules
Gebruiksklare eenheden die, aangesloten op een membraanpomp of slangenpomp, snel en betrouwbaar 100 tot 10000 ml media en waterige oplossingen steriliseren.
  • Ontluchting met PTFE-membraan
Membraan van celluloseacetaat/PES, P20 Plus met glasvezelvoorfilter; pc-behuizing, steriel.
Holdup volume:
- Sartolab® P20: 1 ml
- Sartolab® P20 Plus: 1,2 ml
- Sartolab® P20 Prefilter: 1 ml
Filtration Range:
- Sartolab® P20: 100 to 5000 ml
- Sartolab® P20 Plus: 100 to 10000 ml
- Sartolab® P20 Prefilter: 100 to 10000 ml
Verpakking: Afzonderlijk steriel in zakjes verpakt.