Drukfiltratie-eenheden, Sartobran® -P
Leverancier: Sartorius
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5235306D8-OO-A 5235307H7-OO-A 5235307H9-SS-A 5235307H8-SO-A 5235306D9-OO-A 5235306D9-SS-A 5235307H0-SS-V 5235307HS-FF-M 5235307H7-HH-A 5232107H1----P
515-0162EA 785 EUR
515-0162 515-0164 515-0259 515-0256 515-0163 515-0250 515-0253 515-0260 SARP5235307H7-HH-A SARP5232107H1----P
Drukfiltratie-eenheden, Sartobran® -P
Filters Membraanfiltercapsules
Voor filtratie van eiwithoudende oplossingen. Compatibel met waterige oplossingen van pH 4 tot 8 en de meeste alcohol en koolwaterstoffen.
  • Integriteit is getest
PP-behuizing, dubbellaags-membraan uit celluloseacetaat, autoclaveerbaar.
Maximale druk: 4 bar bij 20 °C.
Op verzoek ook leverbaar met isolatieflens.
Also available with sanitary flange on request.