Capsules voor het nemen van grondwatermonsters, AquaPrep™ 600
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
12175 12176
300-0005EA 62.4 EUR
300-0005 516-7531
Capsules voor het nemen van grondwatermonsters, AquaPrep™ 600
Filters Membraanfiltercapsules
Aquaprep™ 600 capsules zijn ontwikkeld voor het nemen van grondwatermonsters voor analyse van opgeloste metalen. De certificering voor de analyse van 42 metalen is op elke verpakking afgedrukt.
  • Voldoet aan de filtratie-eisen van de U.S. EPA. voor 0,45 µm filtratie
  • Vermindert de noodzaak van meerdere filterwisselingen bij het filteren van slib en met deeltjes beladen grondwater en zorgt voor een snelle filtratie
  • Aquaprep™ 600 heeft vier keer het filtratieoppervlak van conventionele filters van 142 mm
Supor®-membraan (hydrofiel polyethersulfon) in een PP-behuizing. Effectief filtratiegebied: 600 cm²; maximale druk 4,1 bar.
Afmetingen: Ø 68 mm, lengte 145 mm
Input/output: AquaPrep™-apparaat: Getrapte slangpilaar accepteert 6,4 tot 12,7 mm Int.Ø slangen.