Membraanschijffilters, GN-6 Metricel® MCE
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
63068 66068 66191 66265 66539 66191ME
514-4178EA 131 EUR
514-4178 514-4185 514-4193 516-7888 516-7927 514-1448
Membraanschijffilters, GN-6 Metricel® MCE
Filters Membraanfilters
Gecertificeerd hydrofiel gemengd cellulose-estermembraan voor microbiologische analyse voldoet aan of overtreft de wettelijke specificaties.
  • Unieke rasterlijn met puntrasterpatroon biedt richtlijnen voor kwantificering van bacteriekolonies zonder groeiremming of verbetering
  • Geschikt voor microbiologische analyse met Membraanfilter (MF) techniek. Elke doos bevat ondertekende certificering
  • Gebruik met Pall-voedingsmedia voor hoge groeiniveaus en gemakkelijke identificatie van verontreinigingen
Gemengde cellulose-esters zijn de meest geaccepteerde filtermedia voor microbiologische analyse en zorgen voor maximaal herstel van organismen.
Toepassingen: Ideaal voor isolatie en telling van totale en fecale colibacteriën, E. coli, fecale Streptococcus, schimmels en andere heterotrofe organismen.
Meets and surpasses US EPA and ASTM specifications.
Applications: Isolation and enumeration of yeast and mould colonies, spoilage organism monitoring and identification in food and beverage quality control laboratories, ideal for monitoring particulate contamination of process fluids in the microelectronic industry.
Certificaten: Gecertificeerd voor de microbiologische analyse van drink-, afval-, proces- en natuurlijk water in overeenstemming met de MF-techniek waarnaar wordt verwezen in Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20e editie, en de Amerikaanse EPA's Microbiological Methods for Monitoring the Environment, 600/8 -78-017.