Spuitfilters, Acrodisc® Versapor® voor watermonsters
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Acrodisc®
514-4106EA 190 EUR
514-4106 514-4018 PALL4473 514-4038 514-4104 514-4026 514-4103 514-4024 514-4002 514-0470 514-0482 514-4020 516-1002 516-1000 516-1001 PALL4488
Spuitfilters, Acrodisc® Versapor® voor watermonsters
Filters Spuitfilters
Geschikt voor prefiltratie van deeltjes geladen waterige monsters, serumfiltratie en oplossingstesten.
  • Verhoogde poriegrootte voor minder verstopping
  • Maximale doorvoer
  • Breed scala aan poriegroottes beschikbaar
Hydrofiel acryl-copolymeer, membraanbehuizing PP: 4, 13, Acrodisc® PSF 25 mm; membraanbehuizing acryl: 25 mm
Het glasvezelmembraan heeft zeer lage extractables. Filters zijn gemaakt van 100% bindmiddelvrij borosilicaatglasvezel.
De Versapor®-membraanfilters (acrylcopolymeer) hebben grote poriegroottes, ideaal voor voorfiltratie. Deze filters zijn kleurgecodeerd op poriegrootte voor gemakkelijke identificatie.
Behuizing van polypropyleen, vrouwelijke Luer-lock-inlaat en mannelijke luer-uitlaat.
Certificaten: Acrodisc PSF-spuitfilters zijn gecertificeerd voor automatisering om 24 uur per dag een soepele werking en zorgeloze prestaties op geautomatiseerde werkstations te garanderen.
Verpakking: Spuitfilters verpakt in dozen van 200 zijn verkrijgbaar in vier verpakkingen van 50 of in AutoPack™-formaat. Het AutoPack™-formaat bestaat uit acht buisjes met 25 op elkaar gestapelde spuitfilters en is speciaal ontworpen voor de Caliper™-robotwerkstations.
*** in AutoPack™ buizen