Flesdopfiltersystemen, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Nalgene®
513-3203EA 275 EUR
513-3203 516-0577 516-0578
Flesdopfiltersystemen, Nalgene®
Filters Flesfilters
PS flesdopfiltersystemen, herbruikbaar. Geschikt voor analytische of steriele filtratie, met vacuüm of druk.
  • Met schaalverdeling en schroefdraad
  • Afneembare membraansteunplaat
  • PP-slangadapter
513-3203: voor halsmaat 33 mm
516-0578 en 516-0577: voor halsafmeting van 45 mm
Bestelinformatie: De filter is niet inbegrepen en moet afzonderlijk besteld worden. De diameter moet tussen 47 en 50 mm zijn.