Venting filters, Acro® 50
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A50V002P2NV A50V002P2
514-4228EA 2560 EUR
514-4228 514-4227
Venting filters, Acro® 50
Filters Ontluchtingsfilters
Ideaal voor het ventileren van bioreactoren en (fermentatie-) tanks en voor het purgeren van cultuurflessen met behulp van steriel gas. Ideaal voor plaatsing op systemen voor eenmalig gebruik die met gammastraling moeten worden gesteriliseerd.
  • Eenvoudig aan te sluiten op slangen van verschillende afmetingen in lijn of als eindfilter
  • Lichtgewicht voorkomt krimpen van slangen
  • Uitstekend geschikt voor wegwerpsystemen
  • Elimineert reinigingsvalidatie
Emflon® II (hydrofoob PVDF) membraan; PP-behuizing
Economical, disposable depth filter for venting applications or sterile gas delivery. Prevents the passage of aerosols, protecting equipment and staff.
Aerosol retention: 99,97% 0,3 µm (DOP) at 32 l/min/100 cm²