Lijnfilters, ReZist™, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10463607 10463608 10463609
514-0090EA 173 EUR
514-0090 514-0091 514-0092
Lijnfilters, ReZist™, Whatman™
Filters Lijnfilters
Deze lijnfilters met PTFE-membraan en PP-behuizing zijn lichte ontluchtingsinstrumenten geschikt voor beschermende ontluchting, in-line filtratie en isolatietoepassingen bij werkzaamheden met chemisch agressieve solventen.
  • Het geïntegreerd hydrofoob PTFE-ontluchtingsmembraan is bestand tegen agressieve solventen
  • Kan meerdere keren geautoclaveerd worden zonder verlies van integriteit
  • Integriteit kan worden getest (borrelpunt of waterdoorbraakdruk in situ methoden)
  • Lichtgewicht: voorkomt het indrukken van slangen, wat veroorzaakt kan worden bij het gebruik van zware filterapparaten
  • Geschikt voor in-line HPLC-monstervoorbereiding
In-/uitgang: slangaansluiting 6 - 14 mm met Luer binnenkegel
* individueel steriel verpakt