Filtercapsules met actieve kool, Carbon Cap™, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6704-1500 6704-7500
515-0105EA 148 EUR
515-0105 515-0106
Filtercapsules met actieve kool, Carbon Cap™, Whatman™
Filters Ontluchtingsfilters
Carbon Cap™-capsulefilters zijn gevuld met actieve kool en bevatten een geplisseerd glasvezelfilter. Ze zijn geschikt voor adsorptie van organische dampen uit lucht en voor verwijdering van kleur, organische stoffen en chloor uit water.
  • Actieve kool handelt als adsorptiemedium voor kleur, organische stoffen en chloor
  • Geplooide microglasvezel filterstructuur vergroot het oppervlak, wat resulteert in een hoge efficiëntie
  • Houdt 99,97% van deeltjes groter dan 0,3 µm vast
  • Door warmte gesmolten afdichting
Large volume chlorine and organic filtration are facilitated by activated carbon, which adsorbs these molecules.
Carbon Cap™ is a filter filled with high-purity, high-efficiency, acid-washed, activated carbon and a High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter. It is made specifically for adsorption of organic vapours, chlorine, and decolorising liquids.