Personal eyewash
Leverancier: ORKLA CARE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
7200 7221 720300 725200 7205
118-0001EA 21.3 EUR
118-0001 111-0164 111-0165 118-0153 118-0248
Personal eyewash
Eerste-hulpbenodigdheden Oogdouches
Steriele, gebufferde, isotone natriumchlorideoplossing voor het spoelen van ogen na een ongeluk. Verkrijgbaar voor eenmalig gebruik, zakversie (235 ml) of aan de muur gemonteerd (500 ml). De fles opent automatisch wanneer deze uit de wandbeugel wordt gehaald en moet daarom direct worden gebruikt.
  • Snel en eenvoudig te openen
  • Oogkap beschermd tegen stof werkt ook als dop
  • Ruime stroom vloeistof voor effectief spoelen - de oogkap op de flacon leidt de vloeistof naar het oog, zodat onnodig morsen wordt voorkomen
  • Neutraliseert de pH-waarde
Houdbaarheidsdatum: 4 jaar als container niet wordt geopend.
* Fleshouder wordt meegeleverd zonder oogdouche.