Erlenmeyers, brede hals met schroefkap, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4106-0125 4106-0250
214-7262EA 113 EUR
214-7262 214-7263
Erlenmeyers, brede hals met schroefkap, Nalgene®
Kolven Erlenmeyers
FEP, doorschijnend, met schroefdop uit ETFE.
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Temperatuurbestendig van –270 tot +205 °C (kolven) en van –100 tot +150 °C (doppen)
  • Autoclaveerbaar en bestand tegen herhaald steriliseren met alle chemische methodes
Onbreekbaar, bijna transparant, niet-besmettend en bestand tegen bijna alle chemicaliën. Geschikt voor alle organische solventen en sterk oxiderende middelen. Kan worden gekookt in geconcentreerd salpeterzuur voor werk met sporenelementen.