Erlenmeyers, brede hals met schroefkap, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4109-0125 4109-0250 4109-0500 4109-1000
214-7222EA 104 EUR
214-7222 214-7223 214-7224 214-7225
Erlenmeyers, brede hals met schroefkap, Nalgene®
Kolven Erlenmeyers
Transparant PMP (TPX), met PP-schroefdop.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot 150 °C (kortstondig tot 170 °C), autoclaveerbaar
  • Goed doorlatend voor microgolven
Ideaal voor titreren en voor het bereiden en opslaan van voedingsmedia.