Erlenmeyers, met schroefdop, eenmalig gebruik, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4112-0250 4112-0500 4112-2000 4112-0125 4112-1000
214-0137EA 128 EUR
214-0137 214-0138 214-0139 214-1925 214-1926
Erlenmeyers, met schroefdop, eenmalig gebruik, Nalgene®
Kolven Erlenmeyers
Transparant PETG, met HDPE schroefdop.
  • De morsvrije HDPE-schroefdop kan gedeeltelijk worden geopend, om te ventileren, door de dop een kwartslag te draaien
  • Afzonderlijk verpakt, dus eenvoudig op te slaan en te hanteren
  • Kleinere kans op kruisbesmetting
Steriele erlenmeyers voor eenmalig gebruik verkleinen de kans op kruisbesmetting. Ideaal voor schudders en suspensieculturen, en voor het maken of opslaan van media. Graduatie in reliëf.