Erlenmeyers, smalle hals met verwijde rand, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4102-0125 4102-1000 4102-2000 4103-0125 4103-0250 4102-0250
214-7102EA 126 EUR
214-7102 214-7105 214-7106 214-7122 214-7123 214-7103
Erlenmeyers, smalle hals met verwijde rand, Nalgene®
Kolven Erlenmeyers
Doorschijnend PPCO of transparant PC.
  • Veel veiliger dan glazen kolven bij gebruik in een schudder
  • Autoclaveerbaar; herhaald autoclaveren van PC-kolven kan uiteindelijk de mechanische sterkte aantasten
  • Gladde oppervlakken voor makkelijke en snelle reiniging
Kolven van PPCO met permanente graduatie, geschikt voor algemeen laboratoriumgebruik. Het vloeistofniveau in de kolf is gemakkelijk af te lezen. Kolven van PC zijn speciaal bedoeld voor gebruik bij het bereiden en opslaan van voedingsmedia en voor veel kweekprocedures. Het vloeistofniveau kan heelMore Product Information