Erlenmeyers met schroefdop
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
03025137 03025149 03025158 03025170
214-1206EA 35.9 EUR
214-1206 214-1210 214-1214 214-1216
Erlenmeyers met schroefdop
Kolven Erlenmeyers
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, met DIN-schroefdraad en rode PBT-sluiting.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met graduatie en schrijfveld. Schroefdop met PTFE-gecoate dichting.