Erlenmeyers, smalle hals met standaard vrouwelijk slijpstuk
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1460 1461 1462 1463 1464 1465
214-0132EA 6.1 EUR
214-0132 214-0133 214-0134 214-0135 214-0136 214-0175
Erlenmeyers, smalle hals met standaard vrouwelijk slijpstuk
Kolven Erlenmeyers
PP, transparant.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot max. 121 °C (voor 20 minuten) en tot max. 100 °C voor langer gebruik
  • Gladde oppervlakken voor snelle en eenvoudige reiniging
Met ingegoten schaalverdeling. Autoclaveerbaar. Geleverd zonder stoppen.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable