Kolven voor voedingsbodems, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
214512405 214513907 214514406 214515402 214516604 214517309 217732403 217733905 217734404 217735409
391-0522EA 23.8 EUR
391-0522 391-0524 391-0526 391-0528 391-0530 391-0532 391-0542 391-0544 391-0546 391-0548
Kolven voor voedingsbodems, DURAN®
Flessen Mediumflessen
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met gebogen rand of gladde hals voor metalen doppen. Met volumemarkering en met een wit schrijfveld.