Cultuurflessen en culltuurkolven, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
214212402 214213201 217712401 217713209 217713603 217714402 217715407 217716309 217713903
391-0210EA 21.8 EUR
391-0210 391-0215 391-0260 391-0265 391-0270 391-0280 391-0285 391-0290 391-0275
Cultuurflessen en culltuurkolven, DURAN®
Kolven Cultuurflessen
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Cultuurflessen en cultuurkolven (erlenmeyervorm) met rechte rand, geschikt voor Kapsenberg doppen of metalen doppen (afzonderlijk leverbaar).