Celcultuurflessen, dubbele zijhals Celstir® met verwarmingsmantel, WHEATON®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
356949 356943 356945 356946 356952 356954
734-3181EA 1500 EUR
734-3181 734-3178 734-3179 734-3180 734-3182 734-3183
Celcultuurflessen, dubbele zijhals Celstir® met verwarmingsmantel, WHEATON®
Kolven Spinnerflessen
Fles van borosilicaatglas, schoepenwiel van PTFE en glas, dop met voering van PTFE en siliconen.
Celstir® flessen met dubbele zijarm compleet met koelwatermantel maken een nauwkeurige temperatuurcontrole van de inhoud van de fles mogelijk wanneer ze worden gebruikt met een circulerend waterbad. Slangconnectoren geschikt voor slangen van 6 mm.