Vervangschroefbladroerder voor Celstir®-kolven
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
356899 356895 356910 356909 356907 356904 356902 356896 356893 356903
734-3162EA 324 EUR
734-3162 734-3160 734-3168 734-3167 734-3166 734-3165 734-3163 734-3161 734-3159 WHEA356903
Vervangschroefbladroerder voor Celstir®-kolven
Roerders Roerassen
Deze eenheid bevat een dop met voeringen, glazen staaf, magneethouder, magneet en roerblad (voor maten 125 ml of groter).