Filtreertoestellen, volgens Witt, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
247304603 247305702 247306107 247314604 247315703
511-4210EA 325 EUR
511-4210 511-4220 511-0135 511-4211 511-4222
Filtreertoestellen, volgens Witt, DURAN®
Trechters Filtertrechters Glazen filtratie-apparaat
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder.
  • Lid with NS socket
  • Lid and apparatus with flat flange
  • Very good chemical and high temperature resistance
  • suitable for use under vaccum
Compleet met verwisselbaar deksel en KECK™-montageset.