Kolfjes, ronde bodem, met twee halzen en standaard geslepen verbindingen
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
03213137 03213237 03213249 03213258 03214137 03214149 03214158 03214170 03214173 03214449 03214458 03214470 03214473 03214479 03214237 03214270 03214258 03214249 03214273 03211122 03211128 03211137 03211149 03214437 03213270
201-1190EA 28.3 EUR
201-1190 201-0329 201-0330 201-0331 201-1404 201-1406 201-1407 201-1410 271-1412 271-1407 271-1409 271-1411 201-0333 201-0334 LENZ03214237 LENZ03214270 LENZ03214258 LENZ03214249 LENZ03214273 201-1401 201-1402 271-1403 271-1405 201-0332 201-1191
Kolfjes, ronde bodem, met twee halzen en standaard geslepen verbindingen
Kolven Rondbodemkolven
DURAN®, borosilicaatglas, met schuine zijhals, helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Genormaliseerde slijpingen van de middenhals en zijhals, die onder een hoek van 20° staat. Mat, met wit schrijfveld.