Stikstofopvangbuis (Schlenk Tubes)
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
03370149 03370213 03370222 03370237 03370113 03370122 03370128 03370137 03370228 03370249
LENZ03370149EA 72.8 EUR
LENZ03370149 LENZ03370213 LENZ03370222 LENZ03370237 201-1161 LENZ03370122 LENZ03370128 LENZ03370137 LENZ03370228 LENZ03370249
Stikstofopvangbuis (Schlenk Tubes)
Kolven Stikstof kolven
Helder DURAN®-borosilicaatglas.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
With 14/23 standard ground sockets/cones and standard ground side stopcock with tube connector.