Flessen volgens Kjeldahl, smalle hals met verwijde rand, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
212311707 212312403 212313605 212314404 212315109 212315409
214-4105EA 17.1 EUR
214-4105 214-4110 214-4115 214-4120 214-4122 214-4125
Flessen volgens Kjeldahl, smalle hals met verwijde rand, DURAN®
Kolven Kjeldahl-kolven
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met opgedrukte graduatie en wit schrijfveld.
Certificaten: DIN 12360