Rondbodemkolven, smalle of brede hals met verwijde rand, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
217211706 217212402 217213604 217215408 217216404 217216807 217217109 217217306 217217709 217218602 217219101 217412407 217414408 217415404 217416306 217416409 217417105 217417302 217417602 217418607 217419106 217214403 217218705 217413609
214-2105EA 8.4 EUR
214-2105 214-2110 214-2115 214-2125 214-2130 214-2135 214-0146 214-2145 214-2150 214-2155 214-2160 214-2210 214-2220 214-2225 214-2231 214-2230 214-2240 214-2245 214-2251 214-2255 214-2260 214-2120 214-0427 214-2215
Rondbodemkolven, smalle of brede hals met verwijde rand, DURAN®
Kolven Rondbodemkolven
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met opgedrukte graduatie en wit schrijfveld. Kolven met een opening breder dan 65 mm hebben een versterkte rand.
*Niet-DIN ISO-formaat
DIN EN ISO 24450 (wide mouth)
Certificaten: DIN ISO 1773 (smalle hals)
DIN EN ISO 24450 (brede hals)
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable