Rondbodemkolf, brede hals met verwijde rand
Leverancier: SciLabware
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1120/18D 1120/08D 1120/14D 1120/22D 1120/04M
214-0426EA 772 EUR
214-0426 214-0025 BIBB1120/14D 214-0027 BIBB1120/04M
Rondbodemkolf, brede hals met verwijde rand
Kolven Rondbodemkolven
PYREX®, borosilicaatglas, brede hals.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
Brede hals voor het eenvoudig toevoegen van vaste monsters etc. Met witte emaille markeervlek.
Certificaten: ISO 1773
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable