Maatkolven, klasse A, blauwe maatverdeling
Leverancier: HIRSCHMANN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2800152 2800160 2800165 2800170 2800175 2800180 2800185 2800186 2800190 2800193 2800194 2800197 2800198
612-3277EA 14.2 EUR
612-3277 612-3278 612-3279 612-3280 612-3281 612-3282 612-3283 612-3284 612-3285 612-3286 612-3287 612-3288 612-3289
Maatkolven, klasse A, blauwe maatverdeling
Kolven Maatkolven
DURAN®, borosilicaatglas, met gerolde rand, conformiteit gecertificeerd (DE-M-markering).
  • Markeringen in blauwe emailkleur, bestand tegen zuren en alkaliën
  • Conformiteitscertificaat, met gedateerde lotaanduiding, beschikbaar via internet (www.hirschmannlab.de)
* In aanvulling op DIN
Certificaten: DIN EN ISO 1042