Maatkolven, klasse B, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4000-0050 4000-0100 4000-0200 4000-0250 4000-0500 4000-1000
612-3011EA 45.6 EUR
612-3011 612-3012 612-3013 612-3014 612-3015 612-3016
Maatkolven, klasse B, Nalgene®
Kolven Maatkolven
Vervaardigd uit PPCO, doorschijnend, met PP-schroefdop.
  • Onbreekbaar en voor nauwkeurige metingen
  • Individueel geijkt met permanente kleurgradatielijn
  • Autoclaveerbaar wanneer de stop is verwijderd van de hals met schroefdraad en er een kleine hoeveelheid water is toegevoegd aan de kolf. Reinigen met licht alkalische reinigingsmiddelen die zijn aanbevolen voor temperaturen tot +60 °C (nauwkeurigheid kan nadelig worden beïnvloed boven +60 °C)
ASTM E288 and ISO Standard 384 Class B
Certificaten: ASTM E288 en ISO-norm 384 Klasse B
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable Lage impact op de fabricage
Milieu certificering NAR Certificate of Retirement