Maatkolven, klasse B
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1484 1485 1486 1487 1488 1489
612-3000EA 15.5 EUR
612-3000 612-3001 612-3002 612-3003 612-3004 612-3005
Maatkolven, klasse B
Kolven Maatkolven
PP, doorschijnend, met PE stop.
  • Smalle hals zonder meniscus, voor eenvoudige en nauwkeurige aflezing
  • Doorschijnend en individueel gravimetrisch geijkt bij +20 °C
  • Autoclaveerbaar, chemisch niet-absorberend, hydrofoob oppervlak