Maatkolven, klasse B, witte graduatie, SILBERBRAND
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
36753 36754 36747 36751 36752
612-5060EA 0 EUR
612-5060 612-5061 612-5054 612-5058 612-5059
Maatkolven, klasse B, witte graduatie, SILBERBRAND
Kolven Maatkolven
Borosilicaatglas 3.3, met PP-stop.
  • Gejusteerd op (TC, In)
  • Maatstreep en opschrift in witte emailkleur
*Brede hals.
Certificaten: DIN EN ISO 1042