Maatkolven, klasse A, amberkleurige schaalverdeling, BLAUBRAND® ETERNA
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
36853 36854 36849 36847 36852 36838 36842 36843 36845 36848 36850 36851 36846 36841
612-5072EA 57.8 EUR
612-5072 612-2735 612-5068 612-5066 612-5071 612-5062 612-5063 612-5064 612-5065 612-5067 612-5069 612-5070 612-3652 612-3651
Maatkolven, klasse A, amberkleurige schaalverdeling, BLAUBRAND® ETERNA
Kolven Maatkolven
Borosilicaatglas 3.3, met PP-stop.
  • Gejusteerd op (TC, In)
  • Markering en inscripties in ETERNA-amberkleur
  • DE-M-markering
*Brede hals.
Certificaten: DIN EN ISO 1042
Bestelinformatie: Geleverd met batchcertificaat. Ook beschikbaar op verzoek met een individueel certificaat, een USP individueel certificaat of een DAkkS kalibratie certificaat.