Maatkolven voor de analyse van suiker volgens Kohlrausch
Leverancier: HIRSCHMANN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2970180 2970185
612-3524EA 29 EUR
612-3524 612-3525
Maatkolven voor de analyse van suiker volgens Kohlrausch
Kolven Maatkolven
DURAN®, borosilicaatglas, met conformiteitsverklaring (DE-M markering).
  • 'In'-gejusteerd
  • Doorlopende maatstreep en opschriften in blauwe emailkleur, bestand tegen zuren en alkaliën
  • Individueel certificaat op aanvraag beschikbaar via internet (www.hirschmannlab.de)