Maatkolven, klasse A, blauwe maatverdeling
Leverancier: HIRSCHMANN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2820392 2820393 2820394 2820397 2820398 2820366 2820381 2820361 2820380 2820353 2820360 2820390 2820352 2820365 2820370 2820371 2820375 2820378 2820385 2820386
612-3386EA 64.8 EUR
612-3386 612-3387 612-3502 612-3503 HIRS2820398 HIRS2820366 HIRS2820381 HIRS2820361 HIRS2820380 HIRS2820353 HIRS2820360 HIRS2820390 HIRS2820352 HIRS2820365 HIRS2820370 HIRS2820371 HIRS2820375 HIRS2820378 HIRS2820385 HIRS2820386
Maatkolven, klasse A, blauwe maatverdeling
Kolven Maatkolven
DURAN®, borosilicaatglas, zonder stop, conformiteitsgecertificeerd (DE-M-markering).
  • Markeringen in blauwe emailkleur, bestand tegen zuren en alkaliën
  • Conformiteitscertificaat, met gedateerde lotaanduiding, beschikbaar via internet (www.hirschmannlab.de)
*Brede hals
Certificaten: DIN EN ISO 1042
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable