Maatkolven, klasse A, blauwe maatverdeling, BLAUBRAND®
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
37045 37053 37046 37047 37048 37049 37050 37051 37052
612-2736EA 27.2 EUR
612-2736 612-3565 612-2563 612-2564 612-2565 612-2566 612-2567 612-2568 612-2569
Maatkolven, klasse A, blauwe maatverdeling, BLAUBRAND®
Kolven Maatkolven
Borosilicaatglas 3.3, rolrand.
  • Gejusteerd op (TC, In)
  • Maatstreep en opschrift in contrasterende blauwe emailkleur
  • DE-M-markering
* Wide neck.
Certificaten: DIN EN ISO 1042
Bestelinformatie: Geleverd met batchcertificaat. Ook beschikbaar op verzoek met een individueel certificaat, een USP individueel certificaat of een DAkkS kalibratie certificaat.