Stromingsindicatoren, schoepenwiel, Roto-Flo™, SP Bel-Art
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H199370001 H199370002 H199370003
618-1140EA 71.2 EUR
618-1140 618-1141 618-1142
Stromingsindicatoren, schoepenwiel, Roto-Flo™, SP Bel-Art
Flow Indicators
Schoepenwiel, PS voor de stroomvisualisatie van vloeistoffen of gassen.
  • Intern stroomkanaal van 5 mm
  • Minimale stroom van 0,5 liter/minuut
  • Maximale stroom van 10 liter/minuut
Minimum flow of 0,5 liters per minute − Maximum flow of 10 liters per minute.
Opgelet: Niet voor gebruik met corrosieve chemicaliën of vloeistoffen met een temperatuur boven de 64 °C