Pincetten met geleidingsstift
Leverancier: RSG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
312.130 312.145 312.160 312.200 312.115 312.105
232-2165EA 15.2 EUR
232-2165 232-2166 232-2167 232-0205 232-0078 232-0077
Pincetten met geleidingsstift
Pincetten
Roestvrij staal, antimagnetisch. Ideaal voor gebruik als kleuringspincet.
  • Gebogen, met fijne, geribbelde punten
  • Corrosiebestendig