Klemtang voor membraanfilters
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
51147 4690
514-4149EA 65.3 EUR
514-4149 232-0142
Klemtang voor membraanfilters
Pincetten
Roestvrij staal. Met polypropyleen handgrepen en platte, brede uiteinden. Ideaal voor het hanteren van membraanfilters en andere filterschijven.
  • Roestvrij
  • Uitstekende thermische weerstand, autoclaveerbaar