Klemtang
Leverancier: VITLAB
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
67895 67995
232-1911EA 2.1 EUR
232-1911 232-1913
Klemtang
Pincetten
PMP, wit. Multifunctionele klemtang voor een groot aantal toepassingen.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Autoclaveerbaar
  • Robuust, vouwbaar, geveerd
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable