Klemtangenvoor afdekglaasjes
Leverancier: RSG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
615.104 615.105 015.145 015.130 015.105 015.104 415.105 415.104
232-2181EA 10.6 EUR
232-2181 232-2182 232-0196 232-0195 232-0194 232-0193 232-0198 232-0197
Klemtangenvoor afdekglaasjes
Pincetten
Roestvrij staal.
  • Voor eenvoudig en veilig hanteren van dekglaasjes
  • Kan ook worden gebruikt voor andere laboratoriumapparatuur, zoals filterschijven
  • Eenvoudig te reinigen