Pincetten
Leverancier: BOCHEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1810 1811 1812
232-0016EA 38.3 EUR
232-0016 232-2137 232-0017
Pincetten
Pincetten
Roestvrij staal, PTFE-coating.
  • Antimagnetisch
  • Zeer goede chemische en thermische bestendigheid
  • Gladde oppervlakken ter voorkoming van contaminaties en voor eenvoudige reiniging