Pincetten
Leverancier: BOCHEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1800 1801 1802
232-0013EA 38.3 EUR
232-0013 BOCH1801 232-0015
Pincetten
Pincetten
Roestvrij staal, PTFE-coating.
  • Antimagnetisch
  • Zeer goede chemische en thermische bestendigheid
  • Gladde oppervlakken ter voorkoming van contaminaties en voor eenvoudige reiniging
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable